Learn More
Cole-Parmer™ Baño de agua con agitación SBS40 Stuart™
Personalízala con plataformas y gradillas
Marca:  Cole-Parmer™ 12152-02
Código de producto. 12007254
  • 3135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La elección de plataformas produce un sistema de agitación recíproco, agitación orbital o no agitación
  • Los controles analógicos y la pantalla digital de temperatura simplifican el funcionamiento
  • El exceso de temperatura y los cortes de bajo nivel mejoran la seguridad
  • Velocidad de agitación: De 20 a 130 r. p. m.
  • Longitud de carrera/tamaño de órbita: 3/4 mm (20 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
Baño de agua con agitación
LED
95°C
230 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Baño de agua con agitación SBS40 Stuart™ > Baño de agua con agitación; capacidad: 24 l