Learn More
Cole-Parmer™ Balancín giratorio Stuart™ 3D
Código de producto. 10758995
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 a 70 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10758995
Marca: Cole-Parmer™ 5190028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona un movimiento giratorio 3D, ideal para la agitación con baja formación de espuma, las extracciones de ADN y procedimientos de coloración y decoloración. El balancín giratorio 3D Stuart™ incluye una base antideslizante que fija la posición de los recipientes con base plana con seguridad durante la mezcla.
Proporciona un movimiento giratorio 3D, ideal para la agitación con baja formación de espuma, las extracciones de ADN y procedimientos de coloración y decoloración. El ángulo de inclinación se puede mover a cualquier posición con la mano para optimizar la mezcla de recipientes. La selección digital de velocidad y tiempo facilita la obtención de condiciones exactas y reproducibles. Los parámetros se controlan a través de un mando de control codificador fácil de utilizar y se muestran en la pantalla LED brillante.
  • Diseño compacto o unidad de tamaño de laboratorio.
  • Control digital de velocidad y temporizador integrado.
  • Incluye una base antideslizante que fija la posición de los recipientes con base plana con seguridad durante la mezcla.
  • Sistema de niveles opcional disponible para aumentar la capacidad.
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 3 a 12°
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 5 a 70 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 420 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 420 x 360 x 170 mm
Altura (métrico) 170mm
Longitud de la plataforma (métrico) 355mm
Anchura de la plataforma (métrico) 355mm
Modelo SSL3
Rango de humedad Hasta el 80 %