Learn More
Código de producto | Marca | Tipo | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11486528
|
Cole-Parmer™
99968-20 |
Impulsor de anclaje | 60 mm |
72.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11466528
|
Cole-Parmer™
99968-18 |
Cabezal de hélice de 2 palas grande | 80 mm |
59.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11456528
|
Cole-Parmer™
99968-17 |
Cabezal de pala grande | 94 mm |
55.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11446528
|
Cole-Parmer™
99968-16 |
Cabezal de pala pequeña | 60 mm |
59.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11476528
|
Cole-Parmer™
99968-19 |
Cabezal de hélice de 4 palas pequeño | 50 mm |
55.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Cabezales de pales para agitadores Stuart™