Learn More
Cole-Parmer™ Soporte para tubos
Tube Holder for Use with Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5.
Marca:  Cole-Parmer™ 51900-99
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693335
  • 173.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los soportes de tubos complementarios admiten tubos de microcentrífugas de 0,2 ml o 0,5 ml.
  • Dos soportes de tubos se pueden utilizar en cualquier momento y están firmemente sujetos en su posición mediante la alfombrilla antideslizante.
  • Para su uso con agitadores de placas de microtitulación cuyas muestras requieran condiciones de temperatura o humedad controladas. Ideal para su colocación dentro de incubadoras de CO.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 0,2 ml
Soporte para tubos
1 unidad
0,2 mL
Agitadores de placas de microtitulación Stuart™ SSM5 y SSL5
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Soporte para tubos > Para su uso con: Para tubos de 0,2 ml