missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estireno, puro, estabilizado con 10-15 ppm terc-Butilcatecol, Fisher Chemical

Código de producto. 10234450
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 100-42-5
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nombre IUPAC estireno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Punto de fusión -31°C
Color Incolora
Punto de ebullición 145°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 1.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Styrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Styrene, 4-tert-Butyl catechol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'