Learn More
Estireno, puro, estabilizado con 10-15 ppm terc-Butilcatecol, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -31°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 145°C |
Envase | Recipiente de metal |
Cantidad | 25 L |
Densidad del vapor | 1.22 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.15g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Styrene
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.