Learn More
Tocris Bioscience™ SU 3327
Selective JNK inhibitor
259.00€ - 1030.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Alias de gen | Halicin |
Tipo de producto | SU 3327 |
Peso molecular | 261.3 |
Inhibidores | SU 3327 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18035902
|
Tocris Bioscience™
3607/10 |
10 mg |
259.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18034432
|
Tocris Bioscience™
3607/50 |
50 mg |
1030.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selective inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK) (IC50 = 0.7 μM). Inhibits the protein-protein interaction between JNK and JIP (IC50 = 239 nM). Displays selectivity over p38 MAPK and Akt. Restores insulin sensitivity in a mouse model of type-2 diabetes.Especificaciones
>99% | |
SU 3327 | |
SU 3327 |
Halicin | |
261.3 |
Para uso exclusivo en investigación