Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Incluye tapa transparente antigoteo para mejorar el rendimiento, reducir la evaporación y aumentar la conservación de energía. El baño de agua Grant Instruments™ SUB Aqua Pro proporciona una pantalla LED de visualización nítida y amplio ángulo de visión para una garantía instantánea del estado del baño.
959.30€ - 2040.50€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | Ambiente +5° a 99°C |
---|---|
Estabilidad de la temperatura | ±0.2°C |
Garantía | 3 años |
Tensión | 120/230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15157025
|
Grant Instruments™
SAP12 |
12 L | SAP12 |
1107.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15187025
|
Grant Instruments™
SAP18 |
18 L | SAP18 |
1245.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15127025
|
Grant Instruments™
SAP2 |
2 L | SAP2 |
959.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15177025
|
Grant Instruments™
SAP26 |
26 L | SAP26 |
1298.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15147025
|
Grant Instruments™
SAP5 |
5 L | SAP5 |
1007.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15167025
|
Grant Instruments™
SAP34 |
34 L | SAP34 |
2040.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15197025
|
Grant Instruments™
SAPD |
5 y 12 L | SAPD |
1849.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15137025
|
Grant Instruments™
SAP2S |
2 L | SAP2s |
964.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Includes non-drip clear lid for improved performance, reduced evaporation and increased energy conservation. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath provides clear, wide-angle viewing LED display for instant reassurance of bath status.
- Ambient +5 to 99°C operation
- Set and Forget™ technology - fast heat-up, accurate temperature control
- Stability ±0.2°C
- 0.1°C setting resolution
- Adjustable over temperature alarm - protect samples from over heating
- Advanced dry start and run dry protection
- Suitable for use with heat transfer beads (excluding SAP2 & SAP2S models)
- Drain tap and transparent lid included
- Timer and presets
- 120V & 230V models available
- 3 year warranty
Especificaciones
Ambiente +5° a 99°C | |
3 años | |
50/60 Hz |
±0.2°C | |
120/230 V |