Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fraccionamiento subcelular de proteínas para células cultivadas
Enriquecimiento para proteínas citoplasmáticas, de membrana, nucleares solubles, unidas a la cromatina y citoesqueléticas específicas de células cultivadas en menos de tres horas.
Marca: Thermo Scientific™ 78840
536.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24353" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice la segregación y el enriquecimiento de proteínas de cinco compartimentos celulares diferentes con el kit de fraccionamiento de proteínas subcelulares Thermo Scientific™ para células de cultivo.
El kit facilita la separación y extracción paso a paso de proteínas de citoplasma, membrana, núcleo soluble, unión a cromatina y citoesqueletales procedentes de cultivos celulares de mamíferos. Los extractos obtenidos con el kit de fraccionamiento de proteínas subcelulares son compatibles con una gran variedad de aplicaciones posteriores, entre las que se incluyen Western blot, ensayos de proteínas, ensayos de cambio de movilidad electroforética y ensayos de genes indicadores y de actividad enzimática. El fraccionamiento subcelular de proteínas permite la evaluación de la localización de las proteínas y el enriquecimiento de las proteínas de compartimentos celulares específicos. El kit de fraccionamiento de proteínas subcelulares Thermo Scientific incluye una combinación de reactivos para lisar células paso a paso en fracciones funcionales de proteínas citoesqueletales, citoplasmáticas, de membrana, nucleares solubles y unidas a cromatina en menos de tres horas. Los extractos de cada compartimento subcelular generalmente tienen menos del 15 % de contaminación entre fracciones. Esto supone una pureza suficiente para la mayoría de experimentos que estudian la localización y redistribución de las proteínas.Características destacadas:
Conciso: extraiga fracciones de proteínas citoesqueletales, citoplasmáticas, de membrana, nucleares solubles y unidas a cromatina en menos de tres horas
Práctico: realice un procedimiento sencillo sin necesidad de ultracentrifugación por gradientes
Completo: obtenga fracciones de proteínas citoesqueléticas, unidas a cromatina, nucleares solubles, de membrana y citoplasmáticas a partir de un solo kit
Células cultivadas: desarrollado y optimizado para el uso con células de mamíferos cultivadas; para las muestras de tejidos utilice el kit de fraccionamiento subcelular para tejidos (n.º de referencia 87790)
Compatible: para su uso con una gran variedad de aplicaciones posteriores, como Western blot, ensayos de proteínas, ensayos de cambio de movilidad electroforética y ensayos de actividad enzimática y genes indicadores
Pequeña escala: el kit proporciona suficientes reactivos para fraccionar 50 gránulos celulares de 20 μl cada uno, lo que equivale a un total de 2 g de pasta celular o tejido
Incluye:
Cuatro tampones de extracción, enzima nucleasa microcócica, solución de cloruro cálcico y cóctel inhibidor de proteasa
Recomendada para:
Extracción y enriquecimiento de proteínas de diferentes compartimentos celulares; separación y perfilado de proteínas del citoplasma, núcleo, membrana y citoesqueleto de la misma muestra celular; estudio de la translocación de proteínas
Especificaciones
Kit de fraccionamiento de proteínas subcelulares | |
Líquido | |
Tampón de lisis celular, solución detergente, fraccionamiento subcelular | |
1 kit |
Tras su recepción, almacenar el kit a -20 °C o almacenar los componentes individuales como se indica anteriormente. El kit se envía con hielo seco. | |
Tampón de lisis | |
50 muestras |
Seguridad y manipulación
- Subcellular Protein Fractionation Kit for Cultured Cells
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL400284 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 78840 |
ZL400284 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 78840 |
ZL400284A | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 78840 |
ZJ399375 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 78840 |
ZJ399375A | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 78840 |