Learn More
Ácido subérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785621
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-48-6
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00004428
Clave InChI TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
Nombre IUPAC ácido octanedioico
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 141°C to 144°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 230°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 203°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2C(CH2)6CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, IV, 2028
Índice Merck 15, 8992
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: 1g/172mL ether,soluble in alcohol,practically insoluble in chloroform,soluble in polar solvents
Viscosidad 6.2 mPa.s (150°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Suberic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2