Learn More
Memmert™ Bastidor inferior ajustable en altura hasta los 500 mm, para S450
Utilice estos marcos con estufas de convección Memmert. La estufa de convección y los submarcos universales Memmert™ son ajustables en altura para adaptarse a sus necesidades.
Marca:  Memmert™ S450B29753
Código de producto. 16325847
Descripción
Descripción
  • Bastidor inferior ajustable
  • Tamaños de estufa Memmert de 30 a 75: altura de 600 mm
  • Tamaños de 110 a 450: altura de 500 mm
Especificaciones
Especificaciones
Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH y modelo 450
22 pulgadas (tamaño de 110 a 160), 26 pulgadas (tamaño de 30 a 75)
560 mm (tamaño de 110 a 160), 660 mm (tamaño de 30 a 75)
Bastidor inferior
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Bastidor inferior ajustable en altura hasta los 500 mm, para S450 >