Learn More
R&D Systems™ Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC (Suc-LLVY-AMC)
Fluorogenic substrate for measuring the chymotrypsin-like peptidase activity of the 20S proteasome
Marca: R&D Systems™ S-280-05M
128.72 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Purity >95% by TLC, HPLC
- Structure confirmed by NMR
Especificaciones
Suc-LLVY-AMC, C40H53N5O10 | |
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |