Learn More
Ácido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Succinic acid |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | De 185,0 °C a 190,0 °C |
Punto de ebullición | de 235,0 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | HO2CCH2CH2CO2H |
Información de solubilidad | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.09 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 1kg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Succinic acid