Learn More
Succinonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Succinonitrile dispersed with ionic liquids entrapped in a host polymer was used to constitute the gel polymer electrolytes. It was used as dopant to investigate the ionic conductivity and X-ray absorption spectroscopic results for lithium and copper salt doped succinonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó succinonitrilo disperso con líquidos iónicos atrapados en un polímero huésped para constituir los electrolitos del polímero en gel. Se uso como dopante para investigar la conductividad iónica y los resultados espectroscópicos de absorción de rayos X para el succinonitrilo dopado con sales de litio y cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol y agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
Se utilizó succinonitrilo disperso con líquidos iónicos atrapados en un polímero huésped para constituir los electrolitos del polímero en gel. Se uso como dopante para investigar la conductividad iónica y los resultados espectroscópicos de absorción de rayos X para el succinonitrilo dopado con sales de litio y cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol y agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Succinonitrile |
Punto de fusión | 52°C to 56°C |
Punto de ebullición | 265°C to 267°C |
Temperatura de inflamación | 132°C (269°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 1098380 |
Índice Merck | 14,8872 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in methanol and water. |