Learn More
Succinonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685802
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-61-2
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00001949
Clave InChI IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
Nombre IUPAC butanodinitrilo
SMILES N#CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinonitrile
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 57°C
Color Incolora
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CH2CN
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Índice Merck 15, 9003
Información de solubilidad Solubility in water: 12.8%. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform and dioxane,slightly soluble in ethanol,benzene,ether and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Succinonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >