Learn More
Cloruro de succinilcolina, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15515296
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-27-2
Fórmula molecular C14H30Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 361.3
Clave InChI YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
Nombre IUPAC trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanioil)etoxi]butanoil]oxetil]azanio; dicloruro
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinylcholine chloride
Punto de fusión 160.0°C to 162.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.3
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinylcholine chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.