Learn More
Estándar de sacarosa (Brix), 10.0 %
Los estándares de Paragon ISO 17025 e ISO 17034 certificado por Brix son para la calibración y verificación de todo tipo de refractómetros, como instrumentos portátiles, Abbe y digitales de alta precisión. Se utiliza normalmente en las industrias de alimentos y bebidas y farmacéuticas.
Marca:  Paragon Scientific SS15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Estándares de índice de refracción de nivel primario trazables a las normas nacionales.
  • Fabricados de acuerdo con los métodos ICUMSA .
  • Se suministra en paquetes a prueba de manipulación con 6 semanas de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
Brix al 15.00
15 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales citados