Learn More
Sacarosa, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, la farmacopea británica, Fisher Chemical Código de producto.: 10634932
Sacarosa, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, la farmacopea británica, Fisher Chemical
Código de producto. 10634932
1 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10634932
Marca: Fisher Chemical S/8600/60
Solicitar formato a granel o personalizado
C12H22O11, número CAS-57-50-1, amerfand, azúcar de caña, d-sacarosa, rohrzucker, saccharose, saccharum, sucrose, azúcar, azúcar de mesa, azúcar blanco, 1 kg, CHEBI:17992, blanco, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 6.5 to 7.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29g/mol
Forma física Sólido
Título del producto
Sacarosa, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, la farmacopea británica, Fisher Chemical >