Learn More
Buerkle™ Cabezales de succión para Mini ViscoSampler™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Tamaño:
Taladro de 2 mm
Taladro de 4 mm
Taladro de 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabezales de succión reemplazables para Mini ViscoSampler
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal de succión |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Taladro de succión de 2 mm |
| Tamaño | Taladro de 2 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Mini ViscoSampler |