Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudán IV
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Useful as a stain for fat in animal tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sudan IV |
Punto de fusión | ∼185°C (decomposition) |
Índice Merck | 14,8393 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.45 |
Cantidad | 25 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sudan IV
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sudan IV