Learn More
Hidrato de sal sódica de sulfacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470557
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11470557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22426.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6209-17-2 | C8H9N2NaO3S | 236.22 g/mol
Sulfacetamide sodium salt hydrate is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections. It adapts to cure trachoma, conjunctivitis, keratitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal sódica de sulfacetamida es un agente antiinfeccioso que se administra por vía tópica para tratar infecciones de la piel y por vía oral para tratar infecciones del tracto urinario. Se adapta para curar el tracoma, la conjuntivitis y la queratitis.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua. Insoluble en cloroformo, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6209-17-2
Fórmula molecular C8H9N2NaO3S
Peso molecular (g/mol) 236.22
Número MDL MFCD00007885
Clave InChI PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium sulfacetamide, sulfacetamide sodium monohydrate, sulfacetamide sodium salt hydrate, sulfacetamide sodic hydrate, unii-4nrt660kjq, sulfacetamide sodium usp, cetamide, sulfair forte, sulfair 10, 4nrt660kjq
PubChem CID 6419954
ChEBI CHEBI:63858
Nombre IUPAC sodio; acetil-(4-aminofenil)sulfonilazanida; hidrato
SMILES CC(=O)N([Na])S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfacetamide sodium salt hydrate
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Freely soluble in water. Insoluble in chloroform,ether,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfacetamide, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-,monosodium salt, monohydrate