Learn More
Sulfamic acid, ≥99.5% (alkalimetric), Honeywell™
Código de producto. p-7071737 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
15660860 1kg 1 Kg
15670860 2,5 kg 2.50 Kg
15600870 5kg 5 Kg
15610870 6 x 2,5kg paquete de 6
15690860 4 x 5 kg paquete de 4
15680860 25kg 25 Kg
6 options
Código de producto. 15660860
Marca: Honeywell Research Chemicals 074011KG
Solicitar formato a granel o personalizado
≥ 99,5 % (alcalimétrico)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Número MDL MFCD00011603
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic Acid
Residuo después del encendido ≤ 0,02%
Cantidad 1kg
Fórmula lineal NH2SO3H
Número UN 2967
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (alkalimetric)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphamidic acid