Learn More
Sulfamic acid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfamic acid |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH2SO3H |
Número UN | UN2967 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.09g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.3 to 100.3% (dry basis) |