missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfamonomethoxine, MedChemExpress

Código de producto. p-200101696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494507 50 mg 50 miligramos
16488638 10 mg 10 miligramos
16428536 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494507

Marca: Medchem Express HYB0946

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.

Sulfamonomethoxine is a long acting sulfonamide antibacterial agent, used in blood kinetic studies,and blocks the synthesis of folic acid by inhibiting synthetase of dihydropteroate.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sulfamonomethoxine
Forma física Solid
CAS 1220-83-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=NC(OC)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 280.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.