Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamida 98 %
Código de producto. 10091350
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Sulfanilamide, CAS # 63-74-1, is an organic sulfur compound that shows antibacterial activities.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sulfanilamida es un compuesto de azufre orgánico con propiedades antibacterianas estructuralmente similares al ácido p-aminobenzoico (PABA)
  • También tiene una capacidad inhibidora competitiva frente a las dihidropteroatos sintetasas que bloquean la síntesis de ácido fólico
  • La sulfanilamida compite con PABA para la prevención de la enzima bacteriana dihidropteroato sintasa, la incorporación de PABA en el ácido dihidrofólico, un precursor inmediato del ácido fólico. Esto culmina en la inhibición de la síntesis de ácido fólico bacteriano y también en la síntesis de novo de purinas y pirimidinas, lo que da como resultado la detención del crecimiento celular y la muerte celular.
Aplicaciones
  • Este compuesto muestra actividad antibacteriana contra diferentes especies, incluyendo grampositivos, gramnegativos y clamidia
  • En reacciones químicas, este compuesto puede actuar como un intermediario para la preparación de anilinas de 2,6-disustituidas por sustitución electrófila
  • La sulfanilamida muestra actividad inhibitoria contra la enzima anhidrasa carbónica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-74-1
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00007939
Clave InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
Tipo Sulfanilamide
Nombre de nota 98%
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 163.0°C to 167.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Color Blanco
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Índice Merck 15, 9057
Información de solubilidad Solubility in water: 7.5g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfanilamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamida 98 % >