Learn More
Sulfanilamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
La sulfanilamida antibacteriana es un producto antibacteriano y se utiliza en el tratamiento de la candidiasis vaginal. Es un inhibidor competitivo de la dihidropteroato sintetasa para bloquear la síntesis de ácido fólico. Sirve como intermediario para la preparación de anilinas 2,6-disustituidas mediante sustitución electrofílica seguida de la eliminación del grupo de bloqueo de sulfonamida por desulfonación con ácido sulfúrico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
La sulfanilamida antibacteriana es un producto antibacteriano y se utiliza en el tratamiento de la candidiasis vaginal. Es un inhibidor competitivo de la dihidropteroato sintetasa para bloquear la síntesis de ácido fólico. Actúa como intermediario en la preparación de anilinas 2,6-disustituidas mediante sustitución electrofílica seguida de la eliminación del grupo de bloqueo de sulfonamida por desulfonación con ácido sulfúrico.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, etanol, glicerol, propilenglicol y ácido clorhídrico. Insoluble en cloroformo, éter, benceno y éter de petróleo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfanilamide |
Punto de fusión | 163°C to 168°C |
Densidad | 1.08 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 511852 |
Índice Merck | 14,8925 |
Información de solubilidad | Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- Sulphanilamide, 98%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphonamide
RUO - Para uso exclusivo en investigación