Learn More
Sulfapiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432152
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-83-2
Fórmula molecular C11H11N3O2S
Peso molecular (g/mol) 249.288
Clave InChI GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5336
ChEBI CHEBI:132842
Nombre IUPAC 4-Amino-N-piridina-2-ilbencenosulfonamida
SMILES C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfapyridine
Tipo Sulfapyridine
Punto de fusión 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.29
Porcentaje de pureza 95%
Nombre del producto
  • Sulfapyridine