Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1228182-45-3 |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C513C6H11N3O2S |
| Número MDL | MFCD16652548 |
| Industry Type | SULFONAMIDAS |
| Peso molecular (g/mol) | 255.24 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |