Learn More
Solución estándar de sulfato, 1000 μg/ml, Ion HIQU, Chem-Lab
Código de producto. 11969122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11969122 500 mL 500 ml
11959122 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11969122
Marca: Chem-Lab CL01.1971.0500
Se utiliza como estándar de referencia y calibración en aplicaciones de laboratorio. Solución estándar de sulfato 1000μ g/ml, Ion HIQU, Chem-Lab se prepara a partir de 1,479 g Na2SO4 por litro de agua para contener una concentración precisa de iones de SO42- para su uso con electrodos selectivos de iones.
Esta solución patrón de sulfato contiene una concentración precisa 1000 μg/ml SO42− (±7μg a 20 °C). Se utiliza para verificar la exactitud de las determinaciones de sulfato y para calibrar el equipo utilizado en dichas determinaciones.
CAS 7757-82-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sodium Sulfate Solution, Sulfate of Soda
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Descripción Chloride: <0,02mg/L
Iodide: <0.01mg/L
Nitrite: <0.01mg/L
Nitrate: <0.01mg/L
Phosphate: <0.02mg/L
Densidad 1.00g/mL
Concentración 1000 μg/mL of SO42−
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,479 g de Na2SO4 por 1 l de H2O