Learn More
Sulfatiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Blocks the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase and it inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfatiazol es un medicamento tópico antimicrobiano de acción corta. Bloquea la síntesis de ácido dihidrofólico inhibiendo la enzima dihidropteroato sintasa e inhibe la síntesis de ácido fólico en procariotas. Actuará contra bacterias grampositivas, gramnegativas y Chlamydia. También se utiliza como un agente antimicrobiano oral y tópico común.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, dimetilsulfóxido deuterado y etanol. Soluble en acetona, ácidos minerales diluidos, solución de hidróxido de potasio, solución de hidróxido de sodio, agua de amoníaco, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El sulfatiazol es un medicamento tópico antimicrobiano de acción corta. Bloquea la síntesis de ácido dihidrofólico inhibiendo la enzima dihidropteroato sintasa e inhibe la síntesis de ácido fólico en procariotas. Actuará contra bacterias grampositivas, gramnegativas y Chlamydia. También se utiliza como un agente antimicrobiano oral y tópico común.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, dimetilsulfóxido deuterado y etanol. Soluble en acetona, ácidos minerales diluidos, solución de hidróxido de potasio, solución de hidróxido de sodio, agua de amoníaco, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfathiazole |
Punto de fusión | 200°C to 203°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 14,8943 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.32 |
Porcentaje de pureza | 99% |