Learn More
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfisoxazole |
Punto de fusión | 194°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |
Índice Merck | 15,9082 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.3 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfisoxazole
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido