Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hidroxisulfosuccinimida), formato No-Weigh™
Prepare entrecruzadores de éster Sulfo-NHS reactivos a aminas o mejore la conjugación de la carbodiimida (EDC) para péptidos o proteínas usando N-hidroxisulfosucinimida, CAS 106627-54-7.
Marca: Thermo Scientific™ 24510
383.80 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 63038-44-8 Peso : 1.81440kg
Descripción
Sulfo-NHS Pierce de Thermo Scientific™ es N-hidroxisulfosuccinimida pura, el compuesto esencial necesario para preparar entrecruzadores de éster NHS solubles en agua y reactivos con aminas o para mejorar la eficacia de la conjugación cuando se utiliza el EDC carbodiimida.
Características destacadas:
- Forma un aminoéster acilo con grupos carboxilo cuando se utiliza con el EDC
- La molécula activada por Sulfo-NHS reacciona eficazmente con las aminas primarias, lo que resulta en un enlace amida estable
- Permite reacciones de EDC de dos pasos entre moléculas que contienen carboxilo y amina
- La molécula activada por Sulfo-NHS puede estabilizarse mediante el secado, lo que permite la fabricación de sondas y superficies reactivas a aminas
- Grupos reactivos: Sulfo-NHS
- Reactivo hacia: grupos de aminos (tras la activación de carboxilatos)
Especificaciones
Amino-carboxilo | |
Sulfo-NHS | |
No | |
No | |
Pierce™ | |
Heterobifuncionales | |
Corto | |
500 mg | |
Estándar, de un solo uso, de calidad superior | |
Entrecruzador |
No | |
217,13 | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Carbodiimida | |
Polvo | |
Agua | |
Sí |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.