Learn More
Azufre, 99,5 %, sublimado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10400101
Azufre, 99,5 %, sublimado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10400101
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10400101
Marca: Thermo Scientific Acros 201250250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Punto de ebullición 445.0°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 114.0°C
Nombre de nota 99.5%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Temperatura de inflamación 168°C
Índice Merck 15, 9099
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.05
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.36
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number201250025,201250250
Número de loteA0462612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number201250025,201250250
Número de loteA0463021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number201250025,201250250
Número de loteA0460744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/03/2024 Catalog Number201250025,201250250
Número de loteA0400830 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number201250025,201250250
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfur
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Azufre, 99,5 %, sublimado, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.