Learn More
Azufre, flores, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 141.71€
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Punto de fusión 117°C to 120°C
CAS 7704-34-9
Forma física Sólido
Fórmula molecular S
Ver más especificaciones
Products 3
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
11389236
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.22
100 g
22.71€
100 g
15493147
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.36
500 g
37.99€
500 g
11399236
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17260.0E
2500 g
141.71€
2500 g
Description
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
444°C
7704-34-9
S
117°C to 120°C
Sólido
99%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Sulphur, flowers
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphur
SDS
Documents
Documents
Certificates