Learn More
Sulfur, Reagent grade, Purified by refining, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 445°C |
Nombre del producto químico o material | Sulfur |
Punto de fusión | 120°C |
Nombre de nota | Purified by refining |
Color | Yellow |
Forma física | Powder |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1350 |
Temperatura de inflamación | 207°C (404.6°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.07g/mol |