Learn More
Sulfur, Reagent grade, Purified by sublimation, Honeywell™
Código de producto. 15651980
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Reagent Grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Peso molecular (g/mol) 32.06
Número MDL MFCD00085316
Clave InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nombre IUPAC azufre
SMILES [S]
Especificaciones
Punto de ebullición 445°C
Nombre del producto químico o material Sulfur
Punto de fusión 120°C
Nombre de nota Purified by sublimation
Color Yellow
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Número UN UN1350
Temperatura de inflamación 207°C (404.6°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.07g/mol
Grado Reactivo
Punto de ignición 450°F
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densidad 2.07g/cu.cm; Vapor Density: 8.9 (vs air)