Learn More
Azufre en solución estándar de aceite residual, Specpure™, 20.000 μg/g (2,00%), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfur in Residual Oil standard solution |
Nombre de nota | 20,000μg/g (2.00%) |
Cantidad | 100 mL |
Número MDL | MFCD00197838 |
Grado | Specpure™ |