Learn More
Solución de metal estándar de azufre 1000 ppm, para ICP, solución acuosa, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 500 mL |
Número MDL | 85316 |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfur standard solution 1000 ppm
Título del producto
Solución de metal estándar de azufre 1000 ppm, para ICP, solución acuosa, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido