Learn More
Complejo de piridina de trióxido de azufre, técnico, 48-50 % activo SO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. 10496950
Marca: Thermo Scientific Acros 132870250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26412-87-3
Fórmula molecular C5H5NO3S
Peso molecular (g/mol) 159.16
Número MDL MFCD00012437
Clave InChI UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur trioxide pyridine complex
Nombre de nota 48.8 to 50.3% active SO3
Punto de fusión 155.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal SO3·C5H5N
Cantidad 25 g
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
Nombre IUPAC piridina; trióxido de azufre
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.16
Porcentaje de pureza 48-50% active SO3
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.