Learn More
Ácido sulfúrico 0.01 M
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incoloro |
| pH | <2 |
| Composición | Ácido sulfúrico, 0.01 mol/l |
| Concentración | 0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (± 0.00004/20 °C) |
| Densidad | 1 g/ml |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |