Learn More
Ácido sulfúrico, solución estándar de 0,1 N (0,05 M), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473055 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10473055 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
10183550 1 l Frasco de plástico 1 LT
13458328 25 L Frasco de plástico 25 litros
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10473055
Marca: Thermo Scientific Acros 124230025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Nombre de nota 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Punto de ebullición 100,0 °C
Concentración De 0,0998 a 0,1002 N (20 °C)
Densidad 1.3g/mL
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular H2O4S
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15, 9104
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07
Grado Pure