Learn More
Ácido sulfúrico, solución estandarizada de 0,1N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11363797
Ácido sulfúrico, solución estandarizada de 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363797
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Código de producto. 11363797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035651.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfuric acid, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Cantidad 1 L
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido sulfúrico:0,05%; agua:99,95%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido sulfúrico, solución estandarizada de 0,1N, Thermo Scientific Chemicals >