Learn More
Ácido sulfúrico, 0,5 M, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
Envase:
Polietileno
Propileno de etileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Descripción
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.
Especificaciones
Especificaciones
| pH | <1 |
| Color | Incolora |
| Composición | 49,04g de H2SO4 por 1 l de H2O |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Concentración | 0,5 mol/l |
| Densidad | 1.03g/mL |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Polietileno |
| Normalidad | 1N (±0,002, 20 °C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acido sulfúrico 0.5 mol/l
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- MIXTURE LIST-Contém: H2SO4/H2O