Learn More
Ácido sulfúrico, 10%, Chem Lab™
Código de producto. 11945059
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 11945059
Marca: Chem-Lab CL02.2612.1000
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición Solución de ácido sulfúrico al 10 % vol.
Concentración 185g de H2SO4/l de H2O
Densidad 1.11g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 10 vol. % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid