Learn More
Ácido sulfúrico, solución estándar de 1 N (0,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 1N (0.5M) Standard Solution |
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Concentración | De 0,998 a 1,002 N (20 °C) |
| Densidad | 1.05g/mL |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 l |
| Fórmula molecular | H2O4S |
| Fórmula lineal | H2SO4 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfuric acid, 1N standard solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction