Learn More
Sulfuric Acid, 1N, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number 10036090
69.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10L.
Envase:
Cubo de polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.
  • Estandarizado potenciométricamente frente a NIST SRM 351, carbonato de sodio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0,5 mol/l
Densidad 1g/cm3 a 20 °C
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,3 ppm
Olor Inodoro
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Presión de vapor 1,100 hPa (50 °C)
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalidad 1N
Cantidad 1 l
Viscosidad 1 mPas a 20 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Grado BAKER ANALYZED™