missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido sulfúrico, 4 M, Chem-Lab

Código de producto. 11923313
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10L.
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 11923313

Marca: Chem-Lab CL05.2624.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Ideal para titulaciones en aplicaciones de laboratorio. El ácido sulfúrico, 4 M, Chem-Lab es una solución de 392,32 g de H2SO4 por litro de agua para su uso en análisis volumétricos. También se le conoce como ácido de las baterías, que se utiliza en baterías de ácido de plomo.

El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.

Identificadores de productos químicos

CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O

Especificaciones

pH <1
Color Incolora
Composición 392,32 g de H2SO4 por 1 l de H2O
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 4 mol/l
Densidad 1.23g/mL
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Normalidad 8 N (±0,016, 20 °C)
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid 4 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado