Learn More
Ácido sulfúrico, sol. ac. 5 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid |
CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
Concentración | Sol. ac. al 5 % p/v |
Cantidad | 1 l |
Fórmula molecular | H2O4S |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00064589 |
Número UN | UN2796 |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z14K504 | Certificado de análisis | 26/12/2024 | 035606.K2 |
Z14K507 | Certificado de análisis | 26/12/2024 | 035606.K2 |
X01K528 | Certificado de análisis | 13/11/2024 | 035606.K2 |
S12K500 | Certificado de análisis | 04/07/2024 | 035606.K2 |
R08K525 | Certificado de análisis | 24/06/2024 | 035606.K2 |
Seguridad y manipulación
- Sulphuric acid, 5% v/v aqueous solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%