Learn More
Ácido sulfúrico, solución acuosa v/v al 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
15481817 1 l 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15481817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042555.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aspecto Líquido entre incoloro y amarillo pálido
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Olor Cáustico
Presión de vapor 23 hPa (17 mm Hg) a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% v/v aqueous
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Información de solubilidad Miscible with water,acetic acid and alcohol.
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido sulfúrico:84,7%; agua:15,3%