Learn More
Ácido sulfúrico al 93-98 %, Trace Metal™, para análisis de trazas de metales, Fisher Chemical
Código de producto. 11395820 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 ml
Código de producto.
11395820 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11395820
Marca: Fisher Chemical A510P500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 0,3
Color Marrón a incoloro
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Presión de vapor <0,001 mmHg a 20 °C
Cantidad 500mL.
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 94-98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid